Przejdź do
S3929
Sucrose
meets USP testing specifications
Synonim(y):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
form
crystalline
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1001162363716104
Sucrose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
Sucrose
Sucrose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623637
Sucrose
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml, methanol: soluble 1 gm in 100ml, H2O: 342 g/L at 20 °C, alcohol: insoluble (Dehydrated), glycerol: moderately soluble, pyridine: moderately soluble
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
form
crystalline
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
-
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185 - 187  °C ((365 - 369 °F )), 185-187 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)