Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
InChI key
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) food and beverages |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade primary reference standard |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 97% | assay - | assay ≥95.0% (GC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Borneol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F
flash_point_c
66 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 15598-1G | 04061838742360 |
| 15598-5G | 04061838742377 |