For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
139114
(−)-Borneol
predominantly endo, 97%
Synonim(y):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Wybierz wielkość
634,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
634,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
5.31 (vs air)
ciśnienie pary
33.5 mmHg ( 25 °C)
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −35.3°, c = 5 in ethanol
bp
210 °C (lit.)
mp
206-208 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
Klucz InChI
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?