Informacje o tej pozycji
grade
puriss.
form
solid
optical activity
[α]20/D −239±5°, c = 0.3% in toluene
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp
238-240 °C (lit.), 238-242 °C (dec.)
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChI key
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Enantioselective and diastereoselective unpoled carbonyl allylation
- Syntehsis of organophophine oxides as anittumor agents
- SN2 halogenation of hydroxy groups
- Synthesis of BINAP complexes
- Studies of conformational flexibility of BINAP chelates
Packaging
comparable product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 594512-1G | 04061825586670 |