Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł |
3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
438,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
type
for melting point and boiling point apparatuses
parameter
−40-350 °F temp. range (−40-175 °C)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
viscosity
45.0-55.0(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C
Application
- for melting-point and boiling-point apparatus
- in membrane contactors to impregnate fibers
- on rheometer samples (chicken skin and bovine gelatin) to prevent evaporation during heating using temperature sweeps and frequency sweeps
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High viscosity
- Low water solubility
- Low vapor pressure
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| bp >140 °C/0.002 mmHg (lit.) | bp >140 °C/0.002 mmHg (lit.) | bp >140 °C/0.002 mmHg (lit.) | bp >140 °C/0.002 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.403 (lit.) | refractive index n20/D 1.403 (lit.) | refractive index n20/D 1.403 (lit.) | refractive index n20/D 1.403 (lit.) |
| density 0.963 g/mL at 25 °C | density 0.968 g/mL at 25 °C | density 0.97 g/mL at 25 °C | density 0.96 g/mL at 25 °C |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) |
| vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure <5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C) |
| viscosity 45.0-55.0(25 °C) | viscosity 350 cSt(25 °C) | viscosity 500 cSt(25 °C) | viscosity 100 cSt(25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
214.0 °F - closed cup
flash_point_c
101.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?