Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
582,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
viscosity
350 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 350 cSt (25 °C) | description viscosity 1,000 cSt (25 °C) | description viscosity 20 cSt (25 °C) | description viscosity 100 cSt (25 °C) |
| viscosity 350 cSt(25 °C) | viscosity 1,000 cSt(25 °C) | viscosity 20 cSt(25 °C) | viscosity 100 cSt(25 °C) |
| refractive index n20/D 1.403 (lit.) | refractive index n20/D 1.403 (lit.) | refractive index n20/D 1.403 (lit.) | refractive index n20/D 1.403 (lit.) |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| density 0.968 g/mL at 25 °C | density 0.97 g/mL at 25 °C | density 0.95 g/mL at 25 °C | density 0.96 g/mL at 25 °C |
| bp >140 °C/0.002 mmHg (lit.) | bp >140 °C/0.002 mmHg (lit.) | bp >140 °C/0.002 mmHg (lit.) | bp >140 °C/0.002 mmHg (lit.) |
| vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) | vapor density >1 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
214.0 °F - closed cup
flash_point_c
101.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?