Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 139,00 zł | |
| 500 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 245,00 zł | |
| 1 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 472,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Succinic acid, purum p.a., ≥99.0% (T)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.), 185-188 °C
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2-Benzyl substituted isoquinoline N-oxides by rhodium-catalyzed reaction with aryl oximes and secondary propargyl alcohols.
- Spiro-pyrimidine derivatives by cyclization reaction of 5-(2-alkohybenzylidene) barbituric acid.
- Allylselenol via reduction of allyl selenocyanate using lithium aluminum hydride[1].
- Polyesters via catalyst-free polyesterification of glycerol and azelaic acid.
- Poly(glycerol-succinic acid) biodendrimers applicable in specific medical and biotechnological uses[2].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility methanol: soluble 0.4 g/10 mL | solubility methanol: soluble 0.4 g/10 mL | solubility soluble 83 g/L at 25 °C | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless |
| bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) | bp 235 °C (lit.) |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14080-500G | 04061838733726 |
| 14080-50G | 04061838733733 |
| 14080-1KG | 04061826714416 |