Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 184.1091
assay
≥99%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
soluble 83 g/L at 25 °C
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
odorless
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99%, FCC, FG | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0% | description purum p.a., ≥99.0% (T) |
| organoleptic odorless | organoleptic - | organoleptic - | organoleptic - |
| grade Halal, Fragrance grade, FG, Kosher | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade ACS reagent, anhydrous | grade purum p.a. |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| food allergen no known allergens | food allergen - | food allergen - | food allergen - |
| agency follows IFRA guidelines | agency traceable to USP 1623411 | agency - | agency - |
| documentation see Safety & Documentation for available documents | documentation - | documentation - | documentation - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?