Przejdź do
13220
Manganese(II) chloride monohydrate
≥97.0%, powder
Synonim(y):
Manganese dichloride monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
787,00 zł
6 x 2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4040,00 zł
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MnCl2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-869-6
MDL number:
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Manganese(II) chloride monohydrate, ≥97.0%
Quality Level
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
impurities
≤0.01% heavy metals (as Pb)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cation traces
Fe: ≤200 mg/kg
SMILES string
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Starting material for preparation of organomanganese chloride reagents; in combination with RLi or RMgX catalyzes reduction of vinyl and aryl halides, stereoselective coupling of vinyl iodides, and alkylation of enol triflates; also used for Mn-Cu-catalyzed conjugate addition of RMgX to enones and for Mn-catalyzed acylation of RMgX by acyl chlorides; in combination with NaBH4 is diastereoselective reducing agent; starting material for the preparation of Mn enolates regio- andstereo-selectively.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
529680328146M5005
assay
≥97.0%
assay
99.999% trace metals basis
assay
98%
assay
≥99% (by AgNO3, titration)
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
powder
form
-
form
flakes
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
cation traces
Fe: ≤200 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.01% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cahiez, G.; Alami, M.
Tetrahedron Letters, 30, 3541-3541 (1989)
Cahiez, G.; Laboue, B.
Tetrahedron Letters, 33, 4439-4439 (1992)
Fujii, H.; Oshima, K.; Utimoto, K.
Tetrahedron Letters, 32, 6147-6147 (1991)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
13220-2.5KG-R04061833544440
13220-6X2.5KG-R04061833544457