For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
328146
Manganese(II) chloride
beads, 98%
Synonim(y):
Manganese dichloride, Sacchite
Wybierz wielkość
177,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
177,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
beads
przydatność reakcji
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
652 °C (lit.)
gęstość
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?