Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł |
Informacje o tej pozycji
165,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
quality
LiChropur™
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.543
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI key
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay ≥99.5% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble | solubility alcohol: miscible, diethyl ether: miscible, water: miscible | solubility alcohol: miscible, diethyl ether: soluble, water: miscible | solubility - |
| density 0.981 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.981 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.981 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.98 g/cm3 at 20 °C |
| bp 184-185 °C (lit.) | bp 184-185 °C (lit.) | bp 184-185 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 13180-100ML | 04061838728586 |
| 13180-10X1ML | 04061838195487 |
| 13180-1ML-KC | 04061838089243 |
| 13180-500ML | 04061838728593 |