8.01812
Benzylamine
for synthesis
Synonim(y):
Benzylamine, Phenylmethylamine
Wybierz wielkość
137,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
137,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
1.2 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
405 °C
siła działania
552 mg/kg LD50, oral (Rat)
1350 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
0.7-8.2 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
-42.8 °C
temp. przejścia
flash point 72 °C
gęstość
0.98 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Klucz InChI
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Organic synthesis in water with covalent organic frameworks: Research on fully conjugated covalent organic framework nanosheets, facilitated by catalysts like benzylamine, demonstrates their effectiveness in visible-light-driven organic synthesis, promoting environmentally friendly chemical processes (Ma et al., 2024).
- Photocatalytic oxidation of amines with microporous polymers: Demonstrates the confined synthesis of conjugated microporous polymers, utilizing benzylamine as a substrate for selective photocatalytic oxidation of amines, a technique applicable in the purification of chemical substances and environmental cleanup (You et al., 2024).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.982 - 0.983
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup