Przejdź do
236772
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 633), 200-425 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
416,25 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
416,25 zł
Cena katalogowa555,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
grade
high-purity grade (Davisil Grade 633)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
manufacturer/tradename
Davisil®
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
480 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
200-425 mesh, 35-75 μm
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.[1]
Legal Information
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
236802227196236810
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
~0.8 cm3/g pore volume, 60 Å
pore size
1.15 cm3/g pore volume, 150 Å
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
particle size
200-425 mesh, 35-75 μm
particle size
250-500 μm, 35-60 mesh
particle size
230-400 mesh, 40-63 μm
particle size
200-425 mesh, 35-70 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)