Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 346,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
concentration
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
suitability
in accordance for application
format
mixture
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| concentration 1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA)) | concentration - | concentration - | concentration - |
| suitability in accordance for application | suitability - | suitability - | suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 47718-10G | 04061838351319 |
| 12003-500ML-F | 04061837109683 |