Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2350,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D86, according to EN, according to ISO 3405, according to NF
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
mixture
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ASTM D 86; IP 23 / ISO 3405 (168.5-360.1 °C) | description ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (164-357 °C) | description ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (30-178.6 °C) | description ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (148.1 - 260.3 °C) |
| format mixture | format mixture | format mixture | format - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Distillation Standard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68334-30-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?