Przejdź do
09954
Propargyl p-toluenesulfonate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Propargyl tosylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1912957
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.530
density
1.215 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
tosylate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC#C
InChI
1S/C10H10O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h1,4-7H,8H2,2H3
InChI key
LMBVCSFXFFROTA-UHFFFAOYSA-N
Application
Propargyl p-toluenesulfonate can be used as an initiator in the synthesis of linear and cyclic poly(2-isopropyl-2-oxazoline)s by cationic ring-opening polymerization of 2-isopropyl-2-oxazoline.
It can also be used as a reagent to synthesize:
  • 2-hydroxy-4-pentynoic acid by an alkylation reaction with diethyl 2-acetamidomalonate followed by subsequent hydrolysis, decarboxylation, diazotization, and hydroxylation reactions.
  • Furan derivatives by Pd-catalyzed reaction with acylchromates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7915718.14692104256
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
density
1.215 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.530
refractive index
n20/D 1.503
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
functional group
tosylate
functional group
-
functional group
-
functional group
tosylate
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)