Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
Informacje o tej pozycji
358,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
310-320 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H10N4O5/c21-15-8-5-10-3-1-2-4-12(10)16(15)18-17-13-7-6-11(19(22)23)9-14(13)20(24)25/h1-9,21H/b18-17+
InChI key
HBHZKFOUIUMKHV-ISLYRVAYSA-N
General description
This substance belongs to the class of azo dyes. Find here a comprehensive listing of all our food colorant reference materials.
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥96.0% (HPLC) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8000860100 | 04022536355115 |
| 8000860500 | 04022536355122 |
| 42697-1ML | 04061832104379 |
| 245720-100G | 04061825849591 |
| 245720-500G | 04061825849607 |
| 09215-25MG | 04061838654205 |