Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
loss
≤5.0% loss on drying
color
white to faint beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) detection |
| assay ≥96.0% (calc. on dry substance, AT) | assay 99% | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98% |
| loss ≤5.0% loss on drying | loss - | loss ≤0.1% loss on drying, 110°C | loss - |
| color white to faint beige | color - | color white | color white to off-white |
| optical activity [α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1) | optical activity [α]20/D −7.8°, c = 2 in H2O | optical activity [α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O | optical activity - |
| form powder | form - | form powder or crystals | form powder or crystals |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 09193-500MG | 04061832593227 |