Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2020,00 zł
Quality Level
assay
≥95.0% (qNMR)
form
liquid
impurities
≤200 ppm water
conductivity
~6.0 mS/cm
mp
-35.5 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
functional group
fluoro, thioether
SMILES string
CC[S+](CC)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H15S.C2F6NO4S2/c1-4-7(5-2)6-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
BLODSRKENWXTLO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- As an electrolyte in electrochemical double-layer supercapacitors.
- As a model ionic liquid used in the studies of structure effect of ions on electrochemical windows (EWs).
- As a component of the gel polymer electrolyte, which is used in the construction of symmetrical electrical-double layer capacitors.
- As an electrolyte in the in-plane supercapacitor devices.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| impurities ≤200 ppm water | impurities ≤300 ppm water | impurities ≤1.0% water |
| anion traces bromide (Br-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg | anion traces bromide (Br-): ≤20 mg/kg, chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, fluoride (F-): ≤20 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg | anion traces - |
| mp -35.5 °C | mp - | mp - |
| assay ≥95.0% (qNMR) | assay ≥99% (NMR) | assay 99% |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Ciecze jonowe służą jako niewodne elektrolity w zastosowaniach elektrochemicznych, cenione za ich przewodnictwo i stabilność.
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D134406-100G-A | 04065274331119 |
| D134406-5G | 04061835282173 |
| D134406-1G | 04061835282159 |
| D134406-25G | 04061835282166 |
| 08748-5G-F | 04061833458587 |
| 08748-50G-F | 04061838652836 |