Przejdź do
08138
Bisphenol BP
analytical standard
Synonim(y):
1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1-diphenylmethane, 4,4′-(Diphenylmethylene)diphenol, 4,4′-Dihydroxytetraphenylmethane, Bis(4-hydroxyphenyl)diphenylmethane, NSC 30848
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
669,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.43
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2059947
669,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H20O2/c26-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19,20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(27)18-14-22/h1-18,26-27H
InChI key
BATCUENAARTUKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Bisphenol BP belongs to the class of bisphenols.
Application
Bisphenol BP may be used as a reference standard in the determination of bisphenol BP in serum samples using high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0448750877797219
Bisfenol E analytical standard
Supelco
04487
Bisfenol E
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)