Przejdź do
04487
Bisfenol E
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-Ethylidenebisphenol, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethane, Bisphenol E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
InChI key
HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Bisfenol E może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu bisfenolu E w napojach przy użyciu ekstrakcji on-line do fazy stałej z szybką chromatografią cieczową sprzężoną z tandemową spektrometrią mas (on-line SPE fast LC-MS/MS).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10303908138257591
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
mp
123-127 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
mp
-
mp
160-163 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of bisphenols in soft drinks by on-line solid phase extraction fast liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala, et al.
Analytica Chimica Acta, 683(2), 227-233 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
819016025004022536448664
819016010004022536448657
116025-50G04061838704023
04487-100MG04061838632258