Przejdź do
08058
Bufor węglanowo-wodorowęglanowy z azydkiem
BioUltra, tablet
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
product line
BioUltra
form
tablet
pH
9.6
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
Application
Bufor węglanowo-wodorowęglanowy z azydkiem został wykorzystany w badaniu mającym na celu zbadanie wpływu octanu mirystynianu forbolu na wydzielanie kwasu przez pęcherz moczowy żółwia w celu oceny znaczenia fosforylacji białek w modulowaniu dystalnego systemu zakwaszania. Bufor węglanowo-wodorowęglanowy z azydkiem został również wykorzystany w badaniu oceniającym wpływ pH na wapń kostny i przepływ protonów in vitro.
Packaging
50 tabletek w blistrze
Preparation Note
1 tabletka w 100 ml wody o wydajności 0,05 M NaHCO3, 0,05% NaN3, pH 9,6
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C304188975S2454
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
form
tablet
form
capsule
form
liquid
form
solution
pH
9.6
pH
9.3-9.9
pH
9.5±0.2
pH
-
solubility
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
solubility
water, high purity: 1 capsule/100 mL
solubility
-
solubility
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)