Przejdź do
88975
Bicarbonate buffer solution
BioUltra, >0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Level
form
liquid
concentration
>0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
impurities
insoluble matters, passes filter test, metal traces
pH
9.5±0.2
density
1.02 g/mL at 20 °C
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: <0.02, λ: 280 nm Amax: <0.02
Application
Bicarbonate buffer solution is a physiological buffer used in the preparation of a wide range of cell and molecular biology reagent solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
76847S240489273
concentration
>0.1 M Na2CO3, >0.2 M NaHCO3
concentration
>0.022 M NaH2PO4, >0.044 M Na2HPO4
concentration
3 M
concentration
0.127-0.140 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.02 g/mL at 20 °C
density
1.0 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
pH
9.5±0.2
pH
7.2±0.2
pH
7.0±0.05 (25 °C)
pH
10.0-10.4
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicola J Robertson et al.
Pediatric research, 58(2), 288-296 (2005-07-12)
A period of secondary energy failure consisting of a decline in phosphocreatine/inorganic phosphate (PCr/Pi), a rise in brain lactate, and alkaline intracellular pH (pH(i)) has been described in infants with neonatal encephalopathy. Strategies that ameliorate this energy failure may be
T G Ramsay et al.
Journal of animal science, 83(11), 2501-2508 (2005-10-19)
The present study was performed to examine the response of leptin and leptin receptor (Rb) genes to porcine somatotropin (pST) stimuli in finishing pigs. Twelve crossbred barrows (Yorkshire x Landrace) were used in this study. Animals were individually fed a
Visualizing dengue virus through Alexa Fluor labeling.
Zhang S, Tan HC, Ooi EE.
Journal of Visualized Experiments, 9, e3168-e3168 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
88975-10ML-F04061838254467
Questions
  1. Hi what's the exact concentration of it? i saw >0.1 M Na2CO2 and >0.2 M NaHCO3
    1 answer
    1. The exact concentrations of Na2CO3 and NaHCO3 are listed in the Certificate of Analysis (COA) for each lot.