Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 901,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-598-3
MDL number:
Form:
tablet
901,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet
SMILES string
[Na]Cl
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium chloride physiological solution has been used in a study that demonstrated the effects of goblet cell-targeting nanoparticles on the oral absorption of insulin in vitro, ex vivo and in vivo. Sodium chloride physiological solution has also been used in a study to assess the utility of the hydrophobically-modified alginate gel system in the repair of articular cartilage defects.
Packaging
100 tablets in plastic bottles
Preparation Note
1 tablet in 100 mL of water yields 0.9% NaCl
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioUltra | product line BioUltra | product line BioUltra | product line - |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioUltra | product line BioUltra | product line BioUltra | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride physiological solution
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?