Przejdź do
08059
Sól fizjologiczna buforowana boranem
pH 8.2
Synonim(y):
Sól fizjologiczna, buforowana boranem, pH 8,2, tabletki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tabs
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
tablet
Quality Segment
pH
8.2
solubility
water: 2 tablet/liter
Application
Sól fizjologiczna buforowana boranem została wykorzystana do określenia, czy zabite termicznie, buforowane boranem zawiesiny Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus lub Tsukamurella inchonensis mogą być stosowane w leczeniu alergii na pchły u psów. Sól fizjologiczna buforowana boranem została również wykorzystana do zbadania wpływu siRNA za pośrednictwem lentiwirusa na ludzki gen supresora przerzutów 1 (MTSS1, gen MIM-B) na potencjał inwazyjny i przerzutowy komórek raka wątrobowokomórkowego (HCC) MHCC97H. Sól fizjologiczna buforowana boranem została wykorzystana do określenia wpływu osmolalności roztworu opakowaniowego i środka buforującego na parametry miękkich soczewek kontaktowych.
Packaging
100 tabletek w blistrze
Preparation Note
1 tabletka w 500 ml wody w 0,010 M buforze boranowym, 0,15 M NaCl, pH 8,2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5247500798252455
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
tablet
form
-
form
tablet
form
tablet
solubility
water: 2 tablet/liter
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
8.2
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?