Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3510,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO5/c1-5-6-7-8-12(17)9-15(20)21-13(10-14(18)19)11-16(2,3)4/h12-13,17H,5-11H2,1-4H3/t12-,13-/m1/s1
InChI key
LUBMSOHGUAAXAM-CHWSQXEVSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥94.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥94.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| optical activity [α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -27.0 to -23.0°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -31.0 to -25.0, c = 0.1 in methanol |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 269638-100G | 04061832106632 |
| 269638-25G | 04061832106649 |
![[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/128/724/b7f9f06c-4d31-45e8-a7f3-dbeedcad7b6e/640/b7f9f06c-4d31-45e8-a7f3-dbeedcad7b6e.png)
![[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3) analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/288/051/42af720f-5241-4339-b93c-6a4c61c2607b/640/42af720f-5241-4339-b93c-6a4c61c2607b.png)
![[(3R)-3-Hydroxydecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3) analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/273/425/010200db-ebc0-4746-b60c-4ac5029b9958/640/010200db-ebc0-4746-b60c-4ac5029b9958.png)
![[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3) analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/506/271/7c48892b-23b3-4b7a-b76c-e83c4c49648f/640/7c48892b-23b3-4b7a-b76c-e83c4c49648f.png)