Merck
79318
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13D3H22NO5
Masa cząsteczkowa:
278.36
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥94.0% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -31.0 to -25.0, c = 0.1 in methanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)