Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 896,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-469-3
Beilstein/REAXYS Number:
906872
MDL number:
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.5% (NT)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
General description
Kwas 6-aminoheksanowy lub kwas 6-aminokapronowy działa jako inhibitor proteaz serynowych. Wykazuje podobieństwo strukturalne do naturalnego aminokwasu lizyny, ale nie posiada grupy α-aminowej.
Application
Kwas 6-aminoheksanowy został wykorzystany jako składnik pożywki wzrostowej do tenogenicznego różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych.[1] Został on również wykorzystany do przygotowania zmodyfikowanych grafenowych kropek kwantowych.
Biochem/physiol Actions
Analog lizyny. Wspomaga szybką dysocjację plazminy, hamując w ten sposób aktywację plazminogenu i późniejszą fibrynolizę.
Analog lizyny. Wspomaga szybką dysocjację plazminy, hamując w ten sposób aktywację plazminogenu i późniejszą fibrynolizę. Zgłaszano, że hamuje wiązanie plazminogenu z aktywowanymi płytkami krwi. Wczesne doniesienia wskazywały, że hamuje aktywację pierwszego składnika układu dopełniacza. Wiąże i inaktywuje karboksypeptydazę B.
Other Notes
Improves solubilization of membrane proteins in electrophoresis[2]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% (NT) | assay - | assay ≥99% | assay ≥99% (HClO4) |
| Gene Information human ... PLAT(5327), PLG(5340) | Gene Information human ... PLAT(5327), PLG(5340) | Gene Information human ... PLAT(5327), PLG(5340) | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp 207-209 °C (dec.) (lit.) | mp 207-209 °C (dec.) (lit.) | mp 207-209 °C (dec.) (lit.) | mp 205 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 6-aminoheksanowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
404.6 - 408.2 °F
flash_point_c
207 - 209 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Purification strategies for membrane proteins
VON JAGOW, et al.
Journal of Separation Science, 2, 1-8 (2003)
Kumiko Okazaki et al.
Plant physiology, 141(2), 546-556 (2006-04-11)
Most extant cyanobacteria contain C16 fatty acids in the sn-2 positions of glycerolipids, which are regulated by lysophosphatidic acid acyltransferase (LPAAT; EC 2.3.1.51). Synechocystis sp. PCC6803 contains sll1848, sll1752, and slr2060 as putative acyltransferase genes. sll1848 was recently reported to
H Schägger et al.
Analytical biochemistry, 199(2), 223-231 (1991-12-01)
A discontinuous electrophoretic system for the isolation of membrane proteins from acrylamide gels has been developed using equipment for sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Coomassie dyes were introduced to induce a charge shift on the proteins and aminocaproic acid
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 153079-5G | 04061836825362 |
| 07260-100G | 04061838647818 |
| 07260-1KG | 04061838647825 |
| 07260-500G | 04061838647832 |