Przejdź do
8.00145
6-Aminohexanoic acid
for synthesis
Synonim(y):
6-Aminohexanoic acid, 6-Aminocaproic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3990,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-469-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (HClO4)
Form:
crystals
Grade:
synthesis grade
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (HClO4)
form
crystals
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.27-6.3 (20 °C, 587.55 g/L in H2O)
mp
205 °C
transition temp
flash point 207-209 °C
solubility
587.55 g/L
density
1.1313 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Computational Insights for Wastewater Treatment: A study provided computational insights into the reactivity of crosslinked polyketones with 6-Aminohexanoic acid modifications, demonstrating potential for enhanced copper ion removal from wastewater, suggesting a valuable application in environmental remediation processes (Ortega et al., 2023).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2504A7824PHR1224
grade
synthesis grade
grade
-
grade
biotech. grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99% (HClO4)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
crystals
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
solubility
587.55 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminohexanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
404.6 - 408.2 °F
flash_point_c
207 - 209 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800145025004022536355801
800145100004022536355818
800145901004022536698984
800145000504022536355795
800145500004022536682709