Przejdź do
07190
HybriScan D kit
Legionella pneumophila, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonim(y):
Legionella pneumophila D, FastScan Legionella pneumophila
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171621
NACRES:
NA.85
Suitability:
Legionella spp.
Manufacturer/tradename:
(HybriScan)
Application(s):
environmental
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | in situ hybridization: suitable
Storage temp.:
2-8°C
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HybriScan™DLegionella pneumophila, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
General description
Zestawy HybriScan D wykrywają i jednocześnie identyfikują mikroorganizmy przy użyciu rRNA jako celu detekcji. Zasada opiera się na hybrydyzacji kanapkowej in situ z dwiema specyficznymi sondami. Ponieważ rRNA martwych komórek ulega degradacji w obecności RNazy, wykrywane są tylko żywe komórki. Każda komórka ma kilka tysięcy kopii rRNA, więc ani PCR, ani polimeraza nie są potrzebne do tej technologii, co oznacza, że ten test biologii molekularnej nie jest hamowany przez matrycę próbki, na przykład żywność, napoje i wodę.
Features and Benefits
  • Czułość (po wstępnym wzbogaceniu): 1-10 cfu/L
  • Czułość (jtk/test): 1000
Legal Information
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
398511659349417
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
manufacturer/tradename
(HybriScan)
suitability
Legionella spp.
suitability
-
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
technique(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
environmental
microbiology
application(s)
environmental
microbiology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Zestawy testowe HybriScan do wykrywania bakterii Legionella | Sigma-Aldrich
HybriScan Test Kits for Legionella Detection | Sigma-Aldrich
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
130249-100G04061838345721
130249-25G04061838727374
07190-96TESTS04061838647740