Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 48 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
1340,00 zł
Nazwa produktu
HybriScan™I Legionella pneumophila, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybridization
manufacturer/tradename
(HybriScan™)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
environmental
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
General description
Features and Benefits
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) |
| suitability Legionella spp. | suitability Listeria spp. | suitability Legionella spp. | suitability Leuconostoc spp. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HybriScan™I Legionella pneumophila
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Zestawy testowe HybriScan™ do wykrywania bakterii Legionella | Sigma-Aldrich
HybriScan™ Test Kits for Legionella Detection | Sigma-Aldrich
Powiązane treści
Szybkie badanie molekularne napojów, wody, ścieków i żywności pod kątem obecności mikroorganizmów
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 49417-48TESTS | 04061835497188 |