Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 201,00 zł |
Informacje o tej pozycji
201,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
3.3 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
559 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.0015% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
expl. lim.
9.9 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.418 (lit.), n20/D 1.419
bp
145 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 20 °C, 0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay - | assay ≥99.0% (GC) |
| vapor pressure 3.3 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 0.16 mmHg ( 150 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl acrylate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 260150-250G-A | 04061826097168 |
| 260150-1KG-A | 04061837376702 |
| 06958-1ML-F | 04061838647214 |