Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
384,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
InChI key
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| form crystals | form - | form - | form - |
| mp 123-127 °C (lit.) | mp 47-49 °C (lit.) | mp - | mp - |
| assay ≥98.5% (GC) | assay - | assay - | assay ≥98.0% (GCF) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
185 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-47-1
119-47-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?