Przejdź do
06613
Atenolol-d7
analytical standard
Synonim(y):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]benzeneacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D7H15N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥94.0% (HPLC), ≥97.0% (isotopic purity)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+7
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CC1=CC=C(OCC(O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
InChI key
METKIMKYRPQLGS-SVMCCORHSA-N
General description
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706030, T706025
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
453304672553541
Atrazine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45330
Atrazine
Salbutamol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46725
Salbutamol
technique(s)
HPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥94.0% (HPLC), ≥97.0% (isotopic purity)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
mass shift
M+7
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruixue Ma et al.
Environment international, 138, 105657-105657 (2020-04-03)
The present work aimed to discuss the enantiomeric occurrence of chiral pharmaceuticals including 5 parent compounds (PCs) metoprolol, propranolol, atenolol, venlafaxine and fluoxetine as well as 6 of their transformation products (TPs) in surface water in Beijing. Among which, 9
Solfrid Hegstad et al.
Therapeutic drug monitoring, 42(2), 335-340 (2019-10-15)
Therapeutic drug monitoring of antihypertensive drugs is being increasingly used to optimize treatment and to assess nonadherence. Separator gels are often used in blood collection tubes to facilitate serum or plasma separation from other blood constituents before analyses. Drug adsorption
Francesco Riva et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 13(4), 526-535 (2021-01-16)
Sewage sludge is a by-product of wastewater treatment processes, and may be employed in agriculture as a fertilizer or in forestry for land reclamation. It is an important source of nutrients but its reuse can arouse concern on account of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06613-2MG04061838646408