Przejdź do
53541
Tulobuterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-tert-Butylamino-1-(2-chlorophenyl)ethanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.19
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493584672553787
Salbutamol VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46725
Salbutamol
Carazolol analytical standard
Supelco
53787
Carazolol
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
technique(s)
HPLC: suitable, solid phase extraction (SPE): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.5% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
General description
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706019, T706030, T706020
Tulobuterol hydrochloride is a sympathomimetic amine, possessing bronchodilator activity.
Application
Tulobuterol hydrochloride may be used as a reference standard in determining the concentration of tulobuterol hydrochloride present in bovine liver homogenates and urine samples using gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry (GC-MS-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuwa Minami et al.
Internal medicine (Tokyo, Japan), 47(6), 503-509 (2008-03-18)
There is insufficient evidence for the efficacy of a transdermal tulobuterol patch (TP), although combination therapy with bronchodilators is recommended for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). A randomized, controlled crossover study was conducted to evaluate the clinical efficacy and safety
Ki-Seok Kim et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 80(2), 240-246 (2010-07-14)
pH sensitive Pluronic F127 (PF127)/poly(acrylic acid) (PAAc) hydrogels containing tulobuterol-loaded silica were prepared with PF127 content. The effects of the PF127 content and silica on the sustained release behaviors of the PAAc hydrogels were investigated. The results showed that the
Ki-Seok Kim et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 92, 240-245 (2011-12-30)
Porous poly(ε-caprolactone) (PCL)/Eudragit RS 100 (ERS-100) microcapsules containing tulobuterol-adsorbed silica nanotubes (S-NTs) were prepared using a solvent evaporation method. The release behaviors of the PCL/ERS-100 microcapsules were investigated as a function of S-NT content. The PCL/ERS-100 microcapsules showed a stable
Masakazu Ichinose et al.
Respiratory medicine, 104(2), 267-274 (2009-10-31)
The current mainstream treatment for COPD is bronchodilators alone or in combination. The effects of a beta(2)-agonist, tulobuterol, administered transdermally, have been reported to last for 24h. However, there are no reports on the efficacy of tulobuterol combined with an
Determination of tulobuterol in human plasma by capillary gas chromatography
Wood G S and Chasseaud F L.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 416, 154-159 (1987)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
53541-10MG04061834391135