Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 563,00 zł 422,25 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-471-5
Beilstein/REAXYS Number:
507113
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Bp:
62 °C/1 mmHg (lit.)
422,25 zł
Cena katalogowa563,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócOther Notes
Reagent for the formylation of amines
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95% | assay ≥99.8% (GC) | assay 97% |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 1.120 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 0.974 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.921 g/mL at 20 °C (lit.) |
| bp 62 °C/1 mmHg (lit.) | bp - | bp 32-34 °C (lit.) | bp 52-54 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.511 | refractive index - | refractive index n20/D 1.343 (lit.), n20/D 1.344 | refractive index n20/D 1.359 (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
H.L. Yale
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3238-3238 (1971)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 06556-25ML | 04061836681739 |
| 06556-5ML | 04061838646361 |