Przejdź do
06547
Methyl formate
analytical standard
Synonim(y):
Formic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-481-7
Beilstein/REAXYS Number:
1734623
MDL number:
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
842 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
23 %
refractive index
n20/D 1.343 (lit.), n20/D 1.344
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl formate is an ester derivative of formic acid.
Application
Methyl formate may be used as a reference standard for the determination of methyl formate in
  • blood and urine by headspace in-tube extraction gas chromatography-mass spectrometry (HS-ITEX-GC−MS)[1]
  • Brazilian sugar-cane spirit by high-resolution gas chromatography (HRGC)
  • pharmaceutical excipients using HS-GC-MS operating under scan mode and selected ion monitoring (SIM) mode
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
112682W243418W243434
grade
analytical standard
grade
reagent grade
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
assay
≥99.8% (GC)
assay
97%
assay
≥97%
assay
≥95%
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
851 °F
autoignition temp.
851 °F
autoignition temp.
851 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl formate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Simultaneous determination of formic acid and formaldehyde in pharmaceutical excipients using headspace GC/MS.
del Barrio MA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(3), 738-743 (2006)
Formic acid
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Identification and dosage by HRGC of minor alcohols and esters in Brazilian sugar-cane spirit.
Boscolo M, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 11(1), 86-90 (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D3897-500MG04061833047903
D3897-250MG04061833047897
D3897-100MG04061833047880
D3897-1G04061833563687
D3897-5G04061833047910
06547-5ML04061838646347