W243418
Ethyl formate
≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
Ethyl methanoate, Formic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1295
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
tw
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
ethereal; rum; wine-like
ciąg SMILES
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study focuses on the solubility of Eplerenone, using ethyl formate as one of the solvents, to understand the compound′s interactions and stability, contributing to pharmaceutical formulations and drug delivery systems (Liu et al., 2024).
- Ethyl Formate Fumigation against Pineapple Mealybug, Dysmicoccus brevipes, a Quarantine Insect Pest of Pineapples.: This research evaluates ethyl formate as a potential fumigant for controlling pineapple mealybugs, offering an alternative to traditional pesticides with potential applications in sustainable agricultural practices (Kwon et al., 2024).
- Development of a Concurrent Treatment Technique of Ethyl Formate and Mixtures (Nitrogen, Phosphine) to Control Citrus Mealybug (Planococcus citri).: This research explores a novel pest control strategy using ethyl formate combined with other gases, aiming to improve efficacy and reduce environmental impact in managing citrus mealybug infestations (Kim et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves