Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
Informacje o tej pozycji
331,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C), 50 mmHg ( 120 °C)
product line
PESTANAL®
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
899 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
40 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.551 (lit.), n20/D 1.552
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade ACS reagent | grade - |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥99.0% | assay 99% |
| format neat | format - | format - | format - |
| vapor density 4.2 (vs air) | vapor density - | vapor density 4.2 (vs air) | vapor density 4.2 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrobenzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-95-3
98-95-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 144193-5G | 04061832248776 |
| 06084-1ML-F | 04061838645654 |
| 06084-5ML-F | 04061837239991 |