Merck
N10950
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
1 L
319,00 zł
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
319,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
Beilstein:
507540
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
210-211 °C (lit.)
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
899 °F
granice wybuchowości
40 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nitrobenzen jest związkiem aromatycznym, który można otrzymać w wyniku nitrowania benzenu mieszaniną kwasu azotowego i siarkowego.[1] Katalizowana przez zredukowany tlenek grafenu redukcja nitrobenzenu tworzy N-fenylohydroksyloaminę jako związek pośredni.[2] Zdolność nitrobenzenu do powodowania uszkodzeń DNA została oceniona w tytoniu za pomocą jednokomórkowej elektroforezy żelowej (SCGE). Opisano mechanizm fotolizy nitrobenzenu.[3]
Zastosowanie
Nitrobenzen może być stosowany jako środek utleniający w utleniającym karbonylowaniu metanolu w obecności kompleksów difosforanowych palladu.[4]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Reduced graphene oxide as a catalyst for hydrogenation of nitrobenzene at room temperature.
Gao Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(8), 2432-2434 (2011)
Photodissociation dynamics of nitrobenzene and o-nitrotoluene.
Lin MF, et al.
J. Chem. Phys. , 126(6), 064310-064310 (2007)
Nitrobenzene and Nitrotoluenes.
Dugal, M.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2005)
Mechanistic Study of the Oxidative Carbonylation of Methanol Catalyzed by Palladium Diphosphane Complexes with Nitrobenzene as Oxidant.
Mooibroek TJ, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012(9), 1403-1412 (2012)
Jiping Jiang et al.
Journal of hazardous materials, 227-228, 280-291 (2012-06-06)
This paper presents a generic framework and decision tools of real-time risk assessment on Emergency Environmental Decision Support System for response to chemical spills in river basin. The generic "4-step-3-model" framework is able to delineate the warning area and the