Przejdź do
05670
Allantoin
≥98.0% (N)
Synonim(y):
NSC 7606, 5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
130,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
132,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-592-8
Beilstein/REAXYS Number:
102364
MDL number:
Assay:
≥98.0% (N)
Form:
powder
130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (N)
form
powder
ign. residue
≤0.2%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Synthesis of Mannich bases for use as antibacterial agents
Synthesis of sulofenur analogs for use as antitumor agents
Biochem/physiol Actions
Purine metabolite via the uric acid pathway. Uric acid also reacts with free radicals to produce allantoin, thus allantoin may be a useful biomarker for oxidative stress.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101293993791A0349000
Allantoin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012939
Allantoin
Allantoin analytical standard
Supelco
93791
Allantoin
Allantoin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0349000
Allantoin
assay
≥98.0% (N)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
ign. residue
≤0.2%
ign. residue
-
ign. residue
≤0.2%
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sh. Joshi
Oxidation Communications, 32, 714-723 (2009)
Khairia M. Youssef, et al
Medicinal Chemistry Research, 11, 481-503 (2003)
Camila G Moreira et al.
Journal of ethnopharmacology, 141(3), 1005-1011 (2012-04-17)
Pyrostegia venusta is a native Brazilian plant which has a variety of uses in traditional folk medicine including the treatment of vitiligo. However, its effectiveness on melanogenesis is not yet elucidated. This study aimed to investigate the melanogenic activity of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B68607-25G04061833435922
B68607-5G04061833435953
05670-100G04061838642370
05670-25G04061838642387
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?