Przejdź do
93791
Allantoin
analytical standard
Synonim(y):
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-592-8
Beilstein/REAXYS Number:
102364
MDL number:
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
ign. residue
≤0.2%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Allantoin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples using different chromatography techniques.
Biochem/physiol Actions
Purine metabolite via the uric acid pathway. Uric acid also reacts with free radicals to produce allantoin, thus allantoin may be a useful biomarker for oxidative stress.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
899105079291466
Allantoin analytical standard
Supelco
93791
Allantoin
Umckalin analytical standard
Supelco
50792
Umckalin
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allantoin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Measurement of allantoin in urine and plasma by high-performance liquid chromatography with pre-column derivatization
Chen.B.X, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 617(2), 241-247 (1993)
Improved HPLC method for the simultaneous determination of allantoin, uric acid and creatinine in cattle urine
George.K.S, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 832(1), 134-137 (2006)
Analysis of oxonic acid, uric acid, creatine, allantoin, xanthine and hypoxanthine in poultry litter by reverse phase HPLC
Eiteman.A.M, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 348(10), 680-683 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
93791-50MG04061833283233