Przejdź do
05662
Aureus ChromoSelect Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Staphylococcus aureus Agar ChromoSelect, Aureus Agar Base ChromoSelect
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 20 g/L , beef extract, 6 g/L , casein enzymic hydrolysate, 12 g/L , chromogenic mixture, 2.1 g/L , lithium chloride, 5 g/L , pancreatic digest of gelatin, 3 g/L , sodium pyruvate, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
suitability
selective and differential for Staphylococcus spp.
Application
Podłoże Aureus ChromoSelect Agar Base jest zalecane do izolacji i oznaczania liczby koagulazododatnich Staphylococcus aureus z próbek środowiskowych. Koagulazo-dodatni S. aureus daje brązowo-czarne kolonie, podczas gdy S. epidermidis daje żółto-lekko brązowawe kolonie.
Preparation Note
Zawiesić 63,1 g w 950 ml wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 50°C i aseptycznie dodać 50 ml stężonej emulsji Telluryt z żółtka jaja kurzego (nr kat. 75208). Dobrze wymieszać i przelać do sterylnych płytek Petriego.
Other Notes
Chromogenic medium for isolation and identification of Staphylococcus aureus[1]
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
091420056305538
suitability
selective and differential for Staphylococcus spp.
suitability
selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for coliforms
suitability
nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
composition
agar, 20 g/L , casein enzymic hydrolysate, 12 g/L , lithium chloride, 5 g/L , sodium pyruvate, 10 g/L , beef extract, 6 g/L , pancreatic digest of gelatin, 3 g/L , chromogenic mixture, 2.1 g/L , yeast extract, 5 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , chromogenic substrate, 0.10 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 4.0 g/L , fluorogenic substrate, 0.07 g/L , lactose, 5.0 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , synthetic detergent (bile salt replacement), 1.5 g/L , tryptone (vegetable), 20.0 g/L , tryptophan, 1.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , D-cellobiose, 3.0 g/L , chromogenic mixture, 6.6 g/L , lactose, 10.0 g/L , D-mannitol, 1.2 g/L , peptone (vegetable), 10.0 g/L , D-trehalose, 1.33 g/L , vegetable extract, 2.0 g/L
composition
agar, 12.0 g/L , chromogenic mixture, 3.25 g/L , peptone special, 8.0 g/L , sodium deoxycholate, 1.0 g/L , yeast extract, 2.0 g/L
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
M Manafi
International journal of food microbiology, 60(2-3), 205-218 (2000-10-04)
This review describes some recent developments in chromogenic and fluorogenic culture media in microbiological diagnostic. The detection of beta-D-glucuronidase (GUD) activity for enumeration of Escherichia coli is well known. E. coli O157:H7 strains are usually GUD-negative and do not ferment
Characterization of bacterial strains isolated through microbial profiling of urine samples.
Nandy, Poulomi, A. R. Thakur, and S. Ray Chaudhuri.
The Journal of Biological Sciences, 7 (1), 44-51 (2007)
Human urine is not sterile-shift of paradigm.
Kogan, Michael I., et al.
Urologia Internationalis, 94 (4), 445-452 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
286583-1G04061826264751
1380116-15MG04061833851593
286583-100MG04061826264744
05662-500G-F04061838642080
05662-100G-F04061838642073