Przejdź do
05538
Salmonella ChromoSelect Agar, ulepszony
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Salmonella Agar ChromoSelect, ulepszony
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
26.25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 12.0 g/L , chromogenic mixture, 3.25 g/L , peptone special, 8.0 g/L , sodium deoxycholate, 1.0 g/L , yeast extract, 2.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.3±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for coliforms
Application
Selektywna pożywka chromogenna stosowana do jednoczesnego wykrywania Salmonelli i Escherichia coli w próbkach żywności i wody.
Preparation Note
Zawiesić 26,25 g w 1 litrze wody destylowanej. Delikatnie zagotować w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. NIE AUTOKLAWOWAĆ. Schłodzić do temperatury 50°C. Dobrze wymieszać i przelać do sterylnych płytek.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
005630914205662
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms, selective and differential for Salmonella spp.
suitability
nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
suitability
selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for coliforms
suitability
selective and differential for Staphylococcus spp.
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
agar, 12.0 g/L , peptone special, 8.0 g/L , yeast extract, 2.0 g/L , chromogenic mixture, 3.25 g/L , sodium deoxycholate, 1.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , D-cellobiose, 3.0 g/L , chromogenic mixture, 6.6 g/L , lactose, 10.0 g/L , D-mannitol, 1.2 g/L , peptone (vegetable), 10.0 g/L , D-trehalose, 1.33 g/L , vegetable extract, 2.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , chromogenic substrate, 0.10 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 4.0 g/L , fluorogenic substrate, 0.07 g/L , lactose, 5.0 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , synthetic detergent (bile salt replacement), 1.5 g/L , tryptone (vegetable), 20.0 g/L , tryptophan, 1.0 g/L
composition
agar, 20 g/L , beef extract, 6 g/L , casein enzymic hydrolysate, 12 g/L , chromogenic mixture, 2.1 g/L , lithium chloride, 5 g/L , pancreatic digest of gelatin, 3 g/L , sodium pyruvate, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05538-26.25G-F04061834137498
05538-500G-F04061838641434