Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1930089
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.539-1.545
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CC(CC=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2
InChI key
XWCWNUSFQVJNDI-UHFFFAOYSA-N
General description
4-fenylo-1-cykloheksen jest analogiem winylocykloheksenu.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| assay ≥96.0% (GC) | assay - | assay ≥99.5% (GC) | assay 97% |
| format neat | format - | format neat | format - |
| refractive index n20/D 1.539-1.545 | refractive index - | refractive index n20/D 1.463 (lit.), n20/D 1.464 | refractive index n20/D 1.4745 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Differential ovotoxicity of 4-vinylcyclohexene and its analog, 4-phenylcyclohexene.
Hooser SB, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 119(2), 302-305 (1993)
4-Phenylcyclohexene: 2-week inhalation toxicity and neurotoxicity studies in Swiss-Webster mice.
Beekman MJ, et al.
Food And Chemical Toxicology, 34(9), 873-881 (1996)
Dermal sensitization potential and inhalation toxicological evaluation of 4-phenylcyclohexene.
Nitschke DK, et al.
American Industrial Hygiene Association Journal, 52(5), 192-197 (1991)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 192538-5G | 04061832248851 |
| 05595-25MG | 04061838641700 |