Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
Informacje o tej pozycji
381,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
optical purity
enantiomeric ratio: ~50:50
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TRPA1(8989), TRPM8(79054)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) metabolomics |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade FG, Halal, Kosher | grade - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥95% | assay 99% |
| format neat | format - | format - | format - |
| optical purity enantiomeric ratio: ~50:50 | optical purity - | optical purity - | optical purity - |
| mp 34-36 °C (lit.) | mp 34-36 °C (lit.) | mp 34-36 °C (lit.) | mp 34-36 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Menthol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.8 °F
flash_point_c
96 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 73490-5G | 04061835294312 |
| 73490-50G | 04061832921006 |
| 005174-100MG | 04061832054667 |
| 05174-100MG | 04061838637222 |