Przejdź do
M2772
Menthol
99%
Menthol
Synonim(y):
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-939-0
Beilstein/REAXYS Number:
3194263
MDL number:
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Menthol (C10H20O) is a terpenoid compound. It is extracted from the plants belonging to Mentha genus in the Lamiaceae family.
Menthol is a cyclic monoterpene alcohol, which is extracted from essential oils of Mentha canadensis and Mentha x piperita. It possesses antimicrobial, anticancer and anti-inflammatory properties.[1] Menthol acts as a transient receptor potential cation channel (TRPM8) agonist. It also exhibits analgesic, antipruritic, anesthetic and cooling effects.[1]
Application
Menthol has been used:
  • to test its antifungal susceptibility
  • to determine its efficacy as an anesthetic in fish
  • to activate transient receptor potential cation channel (TRPM8)
  • as an odorant for measuring sniffing dynamics
Biochem/physiol Actions
Menthol exhibits antifungal action on the membrane permeability and the cell wall consistency, this might leads to cell death or inhibition of the C. albicans filamentation. Therefore, it can be used as a potential therapeutic agent for candidiasis. In addition to antifungal activity, menthol also exhibits anesthetic, antispasmodic, anti-ulcer and antiviral properties. It is considered as a safe compound for animal life. Therefore, Menthol is widely used in pharmaceuticals, cosmetics and food industries.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6367015785W266590
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98.0-102.0%
assay
≥99%
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
Gene Information
human ... TRPA1(8989), TRPM8(79054)
Gene Information
human ... TRPA1(8989), TRPM8(79054)
Gene Information
-
Gene Information
-
bp
216 °C (lit.)
bp
216 °C (lit.)
bp
-
bp
212 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
204.8 °F
flash_point_c
96 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
TRP channels in brown and white adipogenesis from human progenitors: new therapeutic targets and the caveats associated with the common antibiotic, streptomycin
Goralczyk A, et al
Faseb Journal, 31(8), 3251-3266 (2017)
Inhibitory effect of menthol on expression of aspartyl proteinase 1 in fluconazole-resistant Candida albicans
Shahrzad S and Alireza k
Journal of HerbMed Pharmacology, 8(1) (2019)
Inhibitory effect of menthol on expression of aspartyl proteinase 1 in fluconazole-resistant Candida albicans
Shahrzad S and Alireza K
Journal of HerbMed Pharmacology, 8(1) (2019)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M2772-500G-A04061834046042
M2772-100G-A04061834046035
M2772-5G-A04061835326921
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the portion of D-menthol and L-menthol in this product?
    1 answer
    1. The determination of the portion of the product that comprises D-menthol vs L-menthol is not a quality specification and, thus, is not measured.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I know the biological source of a certain product when this information is not indicated in the Section of "Properties"?
    1 answer
    1. The source of this material is reported in the lot specific Certificate of Origin. A review of recent lots reveals that this product is of synthetic origin and not derived from any animal source components. Please see the link below to review a lot specific Cerificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m2772#product-documentation
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review