Przejdź do
05112
Activated charcoal
suitable for GC
Synonim(y):
Charcoal activated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
2947,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
NACRES:
SB.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23201100
EC Number:
231-153-3
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
granular
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technique(s)
LPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
matrix
Carbon
matrix active group
carbon
particle size
0.3-0.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
bulk density
0.4‑0.5 g/cm3
separation technique
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Activated charcoal or activated carbon is nontoxic in nature and is used as an adsorbent to remove broad spectrum of pollutants in air, water and soil. It does not lose potency when kept in container. It has no odour or taste. It can be prepared from any carboneous material using chemical or gas activation methods. Gas activation is preferred when the raw material has less than 25% moisture content.
Application
It may be used for fiber coating multiwalled carbon nanotubes to compare its solid-phase microextraction efficiency in water and milk samples before GC-ECD analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9157C2764C2889
form
granular
form
powder
form
untreated, granular
form
untreated, granular
particle size
0.3-0.5 mm
particle size
-
particle size
≤5 mm
particle size
8-20 mesh
matrix
Carbon
matrix
-
matrix
-
matrix
-
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
bulk density
0.4‑0.5 g/cm3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated charcoal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Activated charcoal; preparation, characterization and applications: a review article.
Mohammad-Khah, A., and R. Ansari.
International Journal of ChemTech Research, 1, 2745-2788 (2009)
David O. Cooney
Activated Charcoal: Antidote, Remedy and Health Aid, 102-102 (2016)
Multiwalled carbon nanotubes coated fibers for solid-phase microextraction of polybrominated diphenyl ethers in water and milk samples before gas chromatography with electron-capture detection.
Wang, Jun-Xia, et al
Journal of Chromatography A, 1137.1, 8-14 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
810953000104022536403571
295809-1G04061826649022
810953000504022536622422
05112-100G04061833378984
05112-500G04061833438619
Questions
  1. What is the typical pore volume for this activated carbon?
    1 answer
    1. Unfortunately, the pore volume is not determined. The surface area by BET is 900 m²/g.