Przejdź do
C9157
Activated charcoal
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Charcoal activated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101522
EC Number:
231-153-3
MDL number:
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
description
acid-washed with hydrochloric acid
form
powder
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Activated charcoal is originally used as an absorbent to remove toxic substances from plants. The use of activated charcoal in culture media gives it a dark colour. It induces absorption of phenolic, cell lysis products, ethylene, methane and many other compounds that are known to be deleterious to the plant tissue. Along with this, activated charcoal also absorbs growth regulators and other media components. In orchid, carrot and tomato tissue culture, activated charcoal induces growth and differentiation.
Application
Activated charcoal has been used:
  • in the pre-treatment of fetal calf serum, which was then used for protein content determination[1]
  • to study its effect on cell viability
  • in a tissue culture medium and to study the availability of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in the same
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2764C288931616
form
powder
form
untreated, granular
form
untreated, granular
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
mp
3550 °C (lit.)
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
autoignition temp.
842 °F
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
LPLC: suitable, tissue culture: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated charcoal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Plant Cell and Tissue Culture, 505-505 (2013)
Plant Tissue Culture: Practices and New Experimental Protocols, 41-41 (2007)
Modeling available 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid in a tissue culture medium containing activated carbon
Toering A and Pullman G
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 82(2), 179-188 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C9157-2.5KG04061835543663
C9157-500G04061835543670
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?