Merck
T4625
Sigma-Aldrich
Thiamine hydrochloride
reagent grade, ≥99% (HPLC)
Synonim(y):
Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
Wybierz wielkość
5 G
108,00 zł
10 G
160,00 zł
25 G
211,00 zł
100 G
795,00 zł
250 G
1530,00 zł
1 KG
4540,00 zł
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
108,00 zł
10 G
160,00 zł
25 G
211,00 zł
100 G
795,00 zł
250 G
1530,00 zł
1 KG
4540,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17ClN4OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.27
Beilstein:
3851771
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
34058006
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
klasa czystości
reagent grade
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
powder
metody
HPLC: suitable
kolor
white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Klucz InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Thiamine is a water-soluble vitamin-B complex. Structurally, it possesses a five-membered thiazolium ring and a six-membered amino-pyrimidine ring connected by a methyl group. Thiamine is naturally available in fruits, vegetables, poultry, eggs.[1]
Zastosowanie
Thiamine hydrochloride has been used as a vitamin supplement to the holidic medium[2] and in bacterial growth medium.[3][4]
Działania biochem./fizjol.
Thiamine is an essential coenzyme in carbohydrate metabolism.[5] Deficiency of thiamine causes beriberi, a neurological and cardiovascular disease.[1] Thiamine is administered in case of deficiency, either due to reduced intake or synthesis.[5][1] Congenital defect in the thiamine transporter gene SLC19A2 causes thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome (TRMA). Thiamine mimics acetylcholine in brain and possible exerts a role in Alzheimer′s disease.[1] Thiamine deficiency in ruminants causes polioencephalomalacia.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Real-time in vitro measurement of GTP hydrolysis
Shutes A and Der CJ
Methods, 37(2), 183-189 (2005)
Applied Pharmacology for Veterinary Technicians (2009)
Improved production of carotenes from synthetic medium by Blakeslea trispora in a bubble column reactor
Nanou K, et al.
Biochemical Engineering Journal, 67, 203-207 (2012)
A holidic medium for Drosophila melanogaster
Piper MDW, et al.
Nature Methods, 11(1), 100-100 (2013)
Clinical and biological aspects of thiamine deficiency
Vitamins in the prevention of human diseases (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?